Learn More
Alfa Aesar™ Hexahydroxyplatine dihydrogène(IV), 99,9 % (base de métaux), Pt 61,0 % min
Marque:  Alfa Aesar™ 011052.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 51850-20-5 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11391698
  • 106.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
51850-20-5
MFCD00058744
Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Spécification
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Hygroscopic
(decomposition)
51850-20-5
MFCD00058744
Insoluble in water.
Cristalline
Pt ≤61.0%
Jaune
1g
(Base des métaux)
Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
299.17
99.9%
Vidéos
FDS Documents