Learn More
Honeywell Riedel-de Haen™ Diisopropyl Ether, ≥99.0%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
ACS Reagent, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer,≥99.0%
Marque:  Honeywell Riedel-de Haen™ 673803-4L
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 108-20-3 Poids : 2.89600kg Transport : UN number : 1159 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 4L
Emballage Glass Bottle
Code produit. 15658440
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Spécification
Identifiants chimiques
108-20-3
102.177
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
7914
CC(C)OC(C)C
C6H14O
MFCD00008880
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
2-propan-2-yloxypropane
Spécification
Diisopropyl ether
Glass Bottle
Undesignated
108-20-3
(CH3)2CHOCH(CH3)2
UN1159
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CC(C)OC(C)C
102.177
102.17g/mol
0.725g/mL at 25°C
3.5 (vs air)
4L
C6H14O
MFCD00008880
1731256
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
2-propan-2-yloxypropane
7914
≥99.0%
Vidéos
FDS Documents