Learn More
Diisopropyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258961
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7751-38-4
C6H14Cl2Si
185.16
MFCD00054895
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
2758384
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
7751-38-4
C6H14Cl2Si
185.16
MFCD00054895
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
2758384
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diisopropyldichlorosilane
Couleur Incolore
Densité 1.0260g/mL
Point d’ébullition 168.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.026
Nom IUPAC dichlorobis(propan-2-yl)silane
Poids de la formule 185.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyldichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.