Learn More
(-)-fumarate de diméthylate, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258962
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
34675-24-6
C24H40O4
392.58
HTJZKHLYRXPLLS-RKGYUCNASA-N
--di 1r-menthyl fumarate, di-1r-menthyl fumarate
18397611
(E)-but-2-ènedioate de Bis[(5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C=CC(=O)OC2CC(CCC2C(C)C)C)C(C)C
34675-24-6
C24H40O4
392.58
HTJZKHLYRXPLLS-RKGYUCNASA-N
--di 1r-menthyl fumarate, di-1r-menthyl fumarate
18397611
(E)-but-2-ènedioate de Bis[(5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C=CC(=O)OC2CC(CCC2C(C)C)C)C(C)C
Nom chimique ou matériau (-)-Dimenthyl fumarate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59.0°C to 61.0°C
Couleur Incolore à blanc
Point d’ébullition 211°C (7.0 hPa)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique − 103.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetone,hexane
Poids de la formule 392.58
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide ou poudre à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Dimenthyl fumarate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.