Learn More
Carbonate de diméthyle, 99+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089508
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
616-38-6
C3H6O3
90.08
MFCD00008420
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
12021
CHEBI:36596
dimethyl carbonate
COC(=O)OC
616-38-6
C3H6O3
90.08
MFCD00008420
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
12021
CHEBI:36596
dimethyl carbonate
COC(=O)OC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl carbonate
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion 2.0°C to 4.0°C
Couleur Marron à blanc
Densité 1.0690g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3O)2CO
Indice de réfraction 1.3672 to 1.3692
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 3263
Gravité spécifique 1.069
Informations sur la solubilité Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosité 0.625 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.