Learn More
Maléate de diméthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118266
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
624-48-6
C6H8O4
144.13
MFCD00008459
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
5271565
CHEBI:35460
(Z)-but-2-ènedioate de diméthyle
COC(=O)C=CC(=O)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
624-48-6
C6H8O4
144.13
MFCD00008459
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
5271565
CHEBI:35460
(Z)-but-2-ènedioate de diméthyle
COC(=O)C=CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl maleate
Note relative au nom 96%
Point de fusion -17.5°C
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 204.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH=CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4430
Quantité 250 mL
Beilstein 02,751
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (25°C)
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide