Learn More
Méthoxyméthylènemalonate de diméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl methoxymethylenemalonate |
Note relative au nom | 98+% |
Point de fusion | 40°C to 44°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 98°C (0.5 mmHg) |
Point d’éclair | 158°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3OCH=C(COOCH3)2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl methoxymethylenemalonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.