Learn More
Méthoxyméthylènemalonate de diméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118307
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
2-(méthoxyméthylidène)propanedioate de diméthyle
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
2-(méthoxyméthylidène)propanedioate de diméthyle
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl methoxymethylenemalonate
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 40°C to 44°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 98°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 158°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH=C(COOCH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.