Learn More
Diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031245
33.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5453-67-8
C9H9NO4
195.174
MFCD00134493
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
79549
Diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5453-67-8
C9H9NO4
195.174
MFCD00134493
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
79549
Diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Eight macrocyclic bisamides and tetramides have been synthesized by reaction of dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 with α,ω-diaminoethers in methanol as a solvent. Silver(I) coordination polymer and nine-coordinated cadmium(II) complex with dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate supported by solid state and electrochemical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Huit bisamides et tétramides macrocycliques ont été synthétisés par réaction du diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate 1 avec α ;,ω-diaminoéthers dans le méthanol comme solvant. Polymère de coordination d’argent(I) et complexe neuf coordonnées de cadmium(II) avec diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate supporté par des études à l‘état solide et électrochimique
Solubilité
Soluble dans l‘eau (14 g/L) (25°C). Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water(14g/L) (25°C). Soluble in chloroform.
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 98%