Learn More
Sulfate de diméthyle, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10355700
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
77-78-1
MFCD00008416
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
6497
CHEBI:59050
sulfate de diméthyle
COS(=O)(=O)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
77-78-1
MFCD00008416
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
6497
CHEBI:59050
sulfate de diméthyle
COS(=O)(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfate
Couleur Incolore
Densité 1.3300g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H6O4S
Formule linéaire (CH3)2SO4
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Fieser 01,293; 04,188; 13,239
Poids moléculaire (g/mol) 126.126
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté ≥99.0% (hydrolysis)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.