Learn More
Diméthylsulfoxyde, Pour l’analyse ACS, ≥99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11450522 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
0.5 L
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11450522
Marque: MP Biomedicals 0219141890
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Note relative au nom For ACS analysis
CAS 67-68-5
Couleur Incolore
Densité 1.104g/cm3 at 20°C
Quantité 0.5 L
Forme physique Liquide à solide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9%
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002089
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13