Learn More
Dimethyl Sulphoxide Anhydrous, Honeywell™ Riedel de-Haen
Catalog Number 15867241
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
méthylsulfinylméthane
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
méthylsulfinylméthane
CS(C)=O
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
  • Ces solvants sont spécialement produits selon des spécifications d’eau inférieures à 50 ppm (<0,0050 %).
  • De nombreux solvants sont très supérieurs à cette valeur et sont régulièrement produits à moins de 5 ppm (<0,0005 %).
  • Toutes les étapes et tous les matériaux de conditionnement sont spécialement conçus pour conserver la sécheresse des solvants et garantir l’intégrité du produit. Avant le remplissage, les flacons en verre ambré sont séchés au four pour éliminer toutes les traces d’eau, puis remplis d’azote sec et scellés avec un bouchon spécial.
  • La teneur en eau elle-même est strictement contrôlée par l’analyse coulométrique Karl Fischer (Hydranal™) et les résultats réels sont imprimés sur l’étiquette.
  • Cette gamme est conditionnée dans des flacons scellés par un septum spécialement conçus pour maintenir une faible teneur en eau et garantir l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulphoxide
Densité 1.104 g/cm3 (20°C)
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon scellé par un septum
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté >99.9%