Learn More
Bromure de diméthyldioctadécylammonium, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10147460
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3700-67-2
C38H80BrN
630.96
MFCD00041975
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
77293
Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
3700-67-2
C38H80BrN
630.96
MFCD00041975
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
77293
Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyldioctadecylammonium bromide
Point de fusion 151.0°C to 157.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0470g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
Quantité 25 g
Beilstein 04, IV, 829
Gravité spécifique 1.047
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,methanol,ethanol,aceton,e,ethyl acetate
Poids de la formule 630.96
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.