Learn More
Bromure de diméthyldioctadécylammonium, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyldioctadecylammonium bromide |
Point de fusion | 151.0°C to 157.0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.0470g/mL |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 101% (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 04, IV, 829 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyldioctadecylammonium bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.