Learn More
Bromure de diméthyldioctadécylammonium, +99 %, Acros Organics
60.48€ - 666.00€
Identifiants chimiques
CAS 3700-67-2
Formule moléculaire C38H80BrN
Poids moléculaire (g/mol) 630.96
Numéro MDL MFCD00041975
Clé InChI PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
CID PubChem 77293
Nom IUPAC Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10447022
FDS Afficher les documents
Acros Organics
408260050
5g Flacon en verre 60.48€
5g
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 6 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10147460
FDS Afficher les documents
Acros Organics
408260250
25g Flacon en verre
206.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
10005173
FDS Afficher les documents
Acros Organics
408261000
100g Flacon en verre
666.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
Description
Description
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Identifiants chimiques
3700-67-2
630.96
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
77293
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
C38H80BrN
MFCD00041975
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
Spécification
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Authentic
1.047
151.0°C to 157.0°C
3700-67-2
C38H80BrN
MFCD00041975
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
77293
Poudre granulaire
1.0470g/mL
Flacon en verre
Blanc
5g
99.0 to 101% (Argentometry)
(CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
04, IV, 829
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,methanol,ethanol,aceton,e,ethyl acetate
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
630.96
630.96
99+%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.