Learn More
Alfa Aesar™ Diméthyléthoxyvinylsilane, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16699.22
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 5356-83-2 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 100g
Code produit. 11389335
  • 286.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
5356-83-2
130.262
JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
79315
CCO[Si](C)(C)C=C
C6H14OSi
MFCD00009070
ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
éthényl-éthoxy-diméthylsilane
Spécification
Dimethylethoxyvinylsilane
C6H14OSi
UN1993
ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
CCO[Si](C)(C)C=C
130.262
130.26
0.79
Moisture sensitive
100g
5356-83-2
MFCD00009070
1743477
JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
éthényl-éthoxy-diméthylsilane
79315
97%
1.398
99°C
−3°C (26°F)
Vidéos
FDS Documents