Learn More
Diméthylformamide, extra pur, SLR, Fisher Chemical
30.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Description
Diméthylformamide, extra pur, SLR
Spécification
pH | 6 à 8 |
Point de fusion | -61°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 153°C |
Quantité | 500 ml |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 4.9 mbar à 20°C |
Viscosité | 0.8 mPaS à 20°C |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.10 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethylformamide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.