Learn More
Chlorure de diméthylsulfamoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736337
45.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13360-57-1
C2H6ClNO2S
143.59
MFCD00007425
JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
83372
N,N-dimethylsulfamoyl chloride
CN(C)S(Cl)(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13360-57-1
C2H6ClNO2S
143.59
MFCD00007425
JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
83372
N,N-dimethylsulfamoyl chloride
CN(C)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethylsulfamoyl chloride
Point de fusion -13°C
Densité 1.3370g/mL
Point d’ébullition 114°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair 94°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NSO2Cl
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 25 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Gravité spécifique 1.337
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Poids de la formule 143.59
Pourcentage de pureté 99%