Learn More
Justrite™ Cuves de trempage
139.00€ - 145.00€
Spécification
Type | Cuve de trempage |
---|---|
Matériau | Acier |
À utiliser avec (équipement) | Nettoyage des pièces |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11953639
|
Justrite™
27612 |
254 mm |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994318
|
Justrite™
27611 |
140 mm |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bac de lavage acier• Pour nettoyage et dégraissage de pièces avec des solvants inflammables
• Confine le contenu en cas d'incendie
• Agrément TÜV/GS
• Le couvercle est bloqué en position haute pendant le nettoyage
• En cas d'élévation de température supérieure à 70°C, un thermofusible provoque la fermeture du bac et confine les produits inflammables. Poignées latérales de transport
• Agrément FM/UL pour les bidons acier laqué
• En accessoire, panier perforé de trempage pour immersion puis séchage de petites pièces
• Bac de lavage acier laqué
• Bac de lavage acier laqué
Spécification
Cuve de trempage | |
Acier | |
Nettoyage des pièces | |
1/boîte |