Learn More
Dipentaérythritol, 85+ %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-121570
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
126-58-9
C10H22O7
254.28
MFCD00004691
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
31352
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
126-58-9
C10H22O7
254.28
MFCD00004691
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
31352
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dipentaerythritol
Note relative au nom 90%
Point de fusion 215°C to 225°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 356°C
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 85+%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline