Learn More
Dipentaérythritol, 85+ %, technique, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 117125000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 126-58-9 Poids : 0.55000kg
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10021050
  • 49.53€ / 500g
Date d’expédition estimée: 01-07-2021
Identifiants chimiques
126-58-9
254.28
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
31352
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
C10H22O7
MFCD00004691
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Spécification
Dipentaerythritol
Authentic
356°C
215°C to 225°C
90%
85% min. (GC)
(HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
31352
Poudre cristalline
Technique
>150°C
Flacon en plastique
Blanc
500g
126-58-9
C10H22O7
MFCD00004691
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
254.28
254.28
85+%
Vidéos
FDS Documents
Certificats