Learn More
Éther diphénylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022847
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
101-84-8
C12H10O
170.211
MFCD00003034
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
7583
CHEBI:39258
Phénoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
101-84-8
C12H10O
170.211
MFCD00003034
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
7583
CHEBI:39258
Phénoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther diphényle est largement utilisé comme agent de transfert de chaleur et comme support de colorant. Il est utilisé comme aide à la transformation dans la production de polyesters. Il agit comme un intermédiaire chimique dans la production d’agents actifs de surface et de lubrifiants à haute température, de retardateurs d’incendie comme les éthers diphényliques polybromés (PBDE) et de parfum pour les détergents. Il joue un rôle vital dans la réaction de Ferrario pour produire de la phénoxathiine, qui trouve son application dans la production de polyamide et de polyimide.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le benzène, l’éther diéthylique et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diphenyl ether
Point de fusion 26°C to 29°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5805
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%