Learn More
Dichlorure de diphénylgermanium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050057
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1613-66-7
C12H14Cl2Ge
301.77
MFCD00013587
YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
74167
dichloro(diphényl)germane
Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1613-66-7
C12H14Cl2Ge
301.77
MFCD00013587
YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
74167
dichloro(diphényl)germane
Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Diphenylgermanium dichloride is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diphenylgermanium dichloride
Point de fusion 9°C
Densité 1.415 g/mL
Point d’ébullition 107°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 297.73
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide