Learn More
Diphénylphosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diphenylphosphine |
Densité | 1.0700 g/mL |
Point d’ébullition | 280.0°C |
Point d’éclair | 110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C12H11P |
Formule linéaire | C6H5PHC6H5 |
Indice de réfraction | 1.6240 to 1.6260 |
Quantité | 25 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diphenylphosphine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.