Learn More
Diphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-123100
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
503-38-8
C2Cl4O2
197.82
MFCD00015553
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
10426
Trichlorométhyl carbonochloridate
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
503-38-8
C2Cl4O2
197.82
MFCD00015553
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
10426
Trichlorométhyl carbonochloridate
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diphosgene
Note relative au nom 99%
Point de fusion -57.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 128.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOOCCl3
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4590
Quantité 10 mL
Merck Index 15, 3374
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids de la formule 197.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphosgene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.