missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIRAS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DIRAS2 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814794
|
Proteintech
15557-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804794
|
Proteintech
15557-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
DIRAS2 belongs to a distinct branch of the functionally diverse Ras superfamily of monomeric GTPases.Spécification
DIRAS2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5PR73, Q96HU8 | |
291006, 54769, 68203 | |
DIRAS2 Fusion Protein Ag7926 | |
Primary | |
-20°C | |
DIRAS2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Di Ras2, DIRAS2, GTP binding protein Di Ras2 | |
Diras2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |