Learn More
Heathrow Scientific™ Rouleau combiné Direct Thermal Cryo-Tags™/Tough-Spots™
Cercles et étiquettes rectangulaires flexibles prédécoupés conçus pour une utilisation avec des imprimantes thermiques directes qui peuvent résister aux conditions de stockage cryogéniques du congélateur (températures de 70°C à -196°C) sans fissuration, décollement ou dégradation.
Marque: Heathrow Scientific™ DTCR6000
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Rouleau combiné Direct Thermal Cryo-Tags™ et Tough-Spots™
- Étiquettes cryogéniques adaptées au stockage à long terme dans l’azote en phase liquide et vapeur
- Pour l’étiquetage des flacons, microtubes, microplaques, lames de microscope, boîtes de congélation et racks de congélateur
- Les étiquettes souples en polyoléfine blanche adhèrent à la plupart des plastiques, ainsi qu’au verre et aux métaux
- Les étiquettes prédécoupées ne se décollent pas ou ne se déplacent pas
- Chimiquement inerte—résiste à la plupart des détergents, huiles, solvants et agents caustiques
- Fonctionne avec les imprimantes Dymo™ Labelwriter™ de modèle américain et la plupart des imprimantes thermiques directes
- Le rouleau combiné comporte 500 jeux d’étiquettes pour l’étiquetage des tubes et des points pour l’étiquetage des tubes
Spécification
Acrylique | |
Rouleau | |
Étiquette cryogénique | |
Dymo et autres imprimantes thermiques directes | |
1000 | |
-320.8°F to +158°F | |
1,5 po (étiquette) | |
0,5 po (étiquette) | |
3/8 po (point) |
Blanc | |
Polyoléfine | |
Marquage de tubes de 1,5 ml | |
1 | |
500 jeux d’étiquettes / de points | |
-196°C à +70C | |
38,1 mm (étiquette) | |
12,70 mm (étiquette) | |
9,525 mm (foyer) |