Learn More
BRAND™ Vannes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Vannes pour Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
43.60€ - 76.95€
Spécification
Type de produit | Vanne de décharge |
---|---|
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Distribution de liquide |
Comprend | Valve de décharge uniquement |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15643977
|
BRAND™
6727 |
Dispensette™ S ≤ 10 ml | Autoclavable |
43.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15663977
|
BRAND™
6730 |
Dispensette™ S organique, 25, 50 et 100 ml | Autoclavable |
52.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15523583
|
BRAND™
6728 |
Dispensette™ S ≥ 25 ml | Autoclavable |
52.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15653977
|
BRAND™
6729 |
Dispensette™ S organique, 5 et 10 ml | Autoclavable |
44.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15673977
|
BRAND™
6732 |
Dispensette™ S pour analyse de traces Pt-Ir | Non autoclavable |
76.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15683977
|
BRAND™
6733 |
Dispensette™ S pour analyse de traces Ta | Non autoclavable |
76.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15603987
|
BRAND™
6749 |
Dispensette™ S, 1 et 2 ml | Autoclavable |
44.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les vannes de décharge sont fabriquées à partir de composants en PFA / Boro 3.3 / céramique. La vanne de décharge Dispensette™ S est dotée d’un ressort de vanne en platine-iridium. La vanne de décharge Dispensette™ S Organic est dotée d’un ressort de vanne en tantale.
- Les vannes de décharge pour le distributeur Dispensette™ S Trace Analysis sont disponibles avec un ressort de vanne en platine-iridium ou en tantale pour des applications spécifiques (p. ex., vanne en Pt/Ir pour la distribution de HF). Disponibles en deux ou trois tailles : une pour les modèles de 1 ml et 2 ml ; une pour les modèles de 5 ml et 10 ml ; une pour les modèles de 25 ml, 50 ml et 100 ml.
Spécification
Vanne de décharge | |
Translucide | |
Distribution de liquide | |
Valve de décharge uniquement |