Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable de 45 mm pour flacons de microporteur, stérile
Microporteurs Corning, disponibles dans des flacons de 100 g et 500 g, pouvant être dotés de bouchons de transfert aseptique Corning pour prévenir toute contamination accidentelle pendant le chargement du bioréacteur.
Marque: Corning™ 4627
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Il s’agit d’un bouchon de transfert aseptique pour les tailles de 100 g et de 500 g.
Spécification
Bouchon de transfert aseptique jetable, 45 mm | |
MPC avec tubulure (1/4 po dia. int., 3/8 po dia. ext.) | |
SAL 10sup-6/sup | |
1/sachet, 1/boîte |
Bouchon à vis de transfert aseptique | |
Flacon de microporteur 100 g | |
Bouchon en PP avec tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques |