Learn More
Seringue à tuberculine Luer-Slip jetable en deux parties
Safe application of medication is ensured by the high quality of these needles. Henke Sass Wolf Hsw™ Disposable Luer-Slip Two-Part Tuberculin Syringes are designed for optimized user handling to ensure patient safety.
Marque:  Henke Sass Wolf Hsw HSW4010.200V0
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 11970787
  • 25.98€ / 100 pièces
En stock 124
Description
Description
  • Fully visible glass barrel for visual verification
  • Ergonomic light weight metal, plastic design
  • 2mlL barrel with 0.1mL increment trigger
  • Safe and easy needle change out via luer lock connection
  • Limited spare parts for easy service
  • Boilable
Spécification
Spécification
Oui
Luer-slip
Anti-salissure
0.01 ml
Oui
100 boîte
Seringue à tuberculine en 2 parties Luer-Slip
Normes DIN, EN, ISO et FDA, système de gestion de la qualité certifié conforme à la norme ISO 13485:2003 / AC 2007, marquage CE
Baril transparent
Oui
Oui
PP
Oui
1 ml