Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour bouchons de flacons PES jetables
Augmentez la protection des échantillons grâce aux filtres adaptables sur flacons jetables stériles Fisherbrand avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.
Marque: Fisherbrand™
74.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.98100kg
Alert:
MISE EN GARDE : Utiliser uniquement les flacons stériles conçus pour une utilisation avec du vide. Toujours utiliser une protection pendant les procédures sous vide.
Description
- La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l’équilibre protéique
- La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
- référence de catalogue, type de membrane, taille des pores, numéro de lot et date d’expiration indiqués pour faciliter la traçabilité
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- Filetages à vis sur la partie inférieure pour fixation aux flacons dotés d’un col de 45 mm
- 0,2μm pour une filtration stérile
- Unités de 0,45 μm pour la clarification des liquides et l’élimination des particules
Certifications
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
Spécification
Apyrogène conformément à la norme USP Lot-à-lot | |
PES | |
Stérile | |
Unité adaptable sur le dessus du flacon | |
50 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
Filtration stérile des milieux et du sérum | |
150 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.