Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour bouchons de flacons PES jetables
Code produit 15983307 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
150 ml
500 ml
1 000 ml
Porosité:
0,20 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique) de la membrane:
50 mm
75 mm
91 mm
Conditionnement:
12 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Porosité Diamètre (métrique) de la membrane Conditionnement
15983307 500 ml 0,45 μm 75 mm 12 pièces
15953307 150 ml 0,20 μm 50 mm 12 pièces
15963307 150 ml 0,45 μm 50 mm 12 pièces
15973307 500 ml 0,20 μm 75 mm 12 pièces
15993307 1 000 ml 0,20 μm 91 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
MISE EN GARDE : Utiliser uniquement les flacons stériles conçus pour une utilisation avec du vide. Toujours utiliser une protection pendant les procédures sous vide.
Code produit 15983307
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
MISE EN GARDE : Utiliser uniquement les flacons stériles conçus pour une utilisation avec du vide. Toujours utiliser une protection pendant les procédures sous vide.
Augmentez la protection des échantillons avec Fisherbrand Filtres stériles jetables pour bouchons de bouteilles avec membranes PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.
  • La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l’équilibre protéique
  • La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
  • référence de catalogue, type de membrane, taille des pores, numéro de lot et date d’expiration indiqués pour faciliter la traçabilité
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Stérilisées par radiation gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ansStérilisées par irradiation gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
  • Filetage inférieur pour la fixation sur des bouteilles avec un goulot de 45 mm.
  • Unités μde 0,2 m pour la filtration stérile
  • Unités μde 0,45 m pour la clarification des fluides et l'élimination des particules
Zertifizierungen
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Apyrogène conformément à la norme USP Lot-à-lot
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Filtration stérile des milieux et du sérum
Type Unité adaptable sur le dessus du flacon
Volume (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 75 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliqu
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.