Learn More
Simport™ Pipettes de transfert jetables
Éliminez le risque de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses grâce à ces pipettes tout-en-un. Les pipettes de transfert jetables Simport™ sont moulées à partir du polyéthylène à faible densité et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides.
41.95€ - 50.75€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Gouttes/ml | 25 |
À utiliser avec (application) | Pour un transfert rapide et sécurisé des fluides |
Type | Pipette de transfert |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13496408
|
Simport™
P200-5610S |
5 ml |
50.75€
4000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702274
|
Simport™
P200-60 |
6 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pipettes de transfert en PEBD
- Placez un bouchon sur les ampoules en caoutchouc correspondantes avec les pipettes en verre
- Peuvent être scellées et réfrigérées
- Travaillez correctement dès qu’il est nécessaire d’effectuer un transfert rapide et en toute sécurité des liquides
- Résistance des températures jusqu’à 196 °C. Peuvent être stérilisées au gaz (EtO)
- Choisissez parmi 12 modèles populaires, disponibles en plusieurs tailles, conceptions de pointes et longueurs, en emballage stérile ou non stérile
- Disponibles avec graduations
Spécification
PEBD | |
Pour un transfert rapide et sécurisé des fluides | |
Oui |
25 | |
Pipette de transfert |