Learn More
Divinylbenzène, 55 %, mélange d’isomères, stab. avec 1000 ppm 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389977
21.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1321-74-0
C10H10
130.19
MFCD01778656,MFCD00010654
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
1,2-bis(éthényl)benzène
C=CC1=CC=CC=C1C=C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1321-74-0
C10H10
130.19
MFCD01778656,MFCD00010654
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
1,2-bis(éthényl)benzène
C=CC1=CC=CC=C1C=C
Monomère de réticulation
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Divinylbenzene
Note relative au nom Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Densité 0.912 g/mL
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 55%
Forme physique Liquide