Learn More
Acide DL-10camphosulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82181
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
Acide(7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1] heptanyl)méthanesulfonique
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
Acide(7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1] heptanyl)méthanesulfonique
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-10-Camphorsulfonic acid
Note relative au nom 98%
Absorbance (20% aq. soln.)
Point de fusion >195°C
Couleur Beige
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
Poids de la formule 232.29
Clarity (5% in water) Clear solution
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.