Learn More
Acide DL-2-aminobutyrique, 99 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 172090250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2835-81-6 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11925341
  • 34.96€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
2835-81-6
103.12
dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
CHEBI:35621
CCC(C(=O)O)N
C4H9NO2
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
6657
2acide aminobutanoïque
Spécification
DL-2-Aminobutyric acid
Flacon en verre
291.0°C to 293.0°C
99+%
99%
C2H5CH(NH2)CO2H
15,423
Solubility in water: 210g/L (25 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
CCC(C(=O)O)N
103.12
CHEBI:35621
Poudre cristalline
Authentic
Blanc
25g
2835-81-6
C4H9NO2
04,408
dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
2acide aminobutanoïque
6657
103.12
99%
Vidéos
FDS Documents