Learn More
Acide DL-2-phénylpropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779442
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
492-37-5
MFCD00002650
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
10296
CHEBI:48526
Acide 2-phénylpropanoïque
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
492-37-5
MFCD00002650
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
10296
CHEBI:48526
Acide 2-phénylpropanoïque
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-2-Phenylpropionic acid
Point de fusion 5°C
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O2
Formule linéaire CH3CH(C6H5)CO2H
Indice de réfraction 1.5215 to 1.5235
Quantité 10 g
Beilstein 09, 524
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Viscosité 44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.