Learn More
DL-asparagine monohydraté, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 167120025
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 69833-18-7 Poids : 2.55000kg
Quantité 2.5kg
Code produit. 10046303
  • 770.00€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
3130-87-8
132.12
DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
522362
NC(CC(N)=O)C(O)=O
C4H8N2O3
MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Spécification
DL-Asparagine monohydrate
3130-87-8
C4H8N2O3
Authentic
04, 484
dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
522362
Poudre cristalline fine
90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Blanc
98%
98%
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
14, 837
Flacon en plastique
NC(CC(N)=O)C(O)=O
132.12
150.14
≥97.5%
10.5 to 13.5% (K.F.)
2.5kg
Vidéos
FDS Documents
Certificats