Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-cystéine hydraté, 99 %
Catalog Number p-97907
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
96998-61-7
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00151030
IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
12219647
Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque ;hydrate ; chlorhydrate
Cl.NC(CS)C(O)=O
96998-61-7
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00151030
IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
12219647
Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque ;hydrate ; chlorhydrate
Cl.NC(CS)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HCl·xH2O
Fer (Fe) 10ppm max.
Perte à la dessiccation 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Sulfate 280ppm max.
Transmittance 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 5 g
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.