Learn More
DL-Isoserine, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 279672500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 565-71-9 Poids : 0.05025kg
Quantité 250mg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10026153
  • 73.94€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
565-71-9
105.09
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
11267
C(C(C(=O)O)O)N
C3H7NO3
MFCD00008138
dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
Acide 3-amino-2-hydroxypropanoïque
Spécification
DL-Isoserine
Flacon en verre
235°C
565-71-9
C3H7NO3
MFCD00008138
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-amino-2-hydroxypropanoïque
11267
Poudre
Authentic
Blanc
250mg
98%
NH2CH3CH(OH)COOH
dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
C(C(C(=O)O)O)N
105.09
105.09
98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats