Learn More
DL-lactide 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-lactide est utilisé pour produire de l’ester 2-hydroxy-propionique d’acide 1-(1-phényl-ethoxycarbonyl)-éthyl. Il agit comme une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants. Il est impliqué dans l’alcoolyse enzymatique pour produire à la fois des alkyl (R)-lactates et des alkyl (S,S)-lactyllactates.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Le DL-lactide est utilisé pour produire de l’ester 2-hydroxy-propionique d’acide 1-(1-phényl-ethoxycarbonyl)-éthyl. Il agit comme une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants. Il est impliqué dans l’alcoolyse enzymatique pour produire à la fois des alkyl (R)-lactates et des alkyl (S,S)-lactyllactates.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Lactide |
Point de fusion | 122°C to 126°C |
Point d’ébullition | 138°C to 142°C (8 mmHg) |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 82121 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene. |
Poids de la formule | 144.13 |
Pourcentage de pureté | 99% |