Learn More
DL-Leucine, 99 + %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 172132500
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 328-39-2 Poids : 0.30000kg
Quantité | 250g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
328-39-2 | |
131.175 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N | |
857 | |
Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque |
C6H13NO2 | |
MFCD00063087 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CHEBI:25017 | |
CC(C)CC(C(=O)O)N |
Spécification
DL-Leucine | |
328-39-2 | |
20ppm max. | |
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H | |
MFCD00063087 | |
0.3% max. | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque | |
857 | |
131.17 | |
99.0 to 101.0% (on dry substance) | |
Blanc |
99+% | |
99+% | |
C6H13NO2 | |
Authentic | |
04, 447 | |
14, 5451 | |
Flacon en plastique | |
CC(C)CC(C(=O)O)N | |
131.175 | |
CHEBI:25017 | |
Poudre cristalline fine | |
0.1% max. | |
250g |