Learn More
Acide DL-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-154732
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
90-64-2
C8H8O3
152.149
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
1292
CHEBI:35825
Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
90-64-2
C8H8O3
152.149
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
1292
CHEBI:35825
Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 117°C à 121°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Acid)
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Mandelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.