Learn More
DL-norleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080973
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
616-06-8
C6H13NO2
131.18
MFCD00064422
LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
9475
CHEBI:36405
Acide2aminohexanoïque
CCCCC(N)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
616-06-8
C6H13NO2
131.18
MFCD00064422
LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
9475
CHEBI:36405
Acide2aminohexanoïque
CCCCC(N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Norleucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721748
Merck Index 14,6706
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g