Learn More
DL-ornithine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-177458
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1069-31-4
C5H13ClN2O2
168.62
MFCD00065398
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
71598
[H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1069-31-4
C5H13ClN2O2
168.62
MFCD00065398
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
71598
[H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Ornithine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 291°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow solution
Nom IUPAC acide 2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
Transmittance 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline