Learn More
DL-ornithine hydrochloride, 99%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 347000050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1069-31-4 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 10036283
  • 40.89€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
1069-31-4
168.62
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
71598
[H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
C5H13ClN2O2
MFCD00065398
dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
Spécification
DL-Ornithine hydrochloride
0.3% max.
0.1% max.
Blanc
5g
1069-31-4
C5H13ClN2O2
MFCD00065398
(10% in water) Clear colorless to light yellow solution
[H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
168.62
168.62
99%
Authentic
Flacon en verre
95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
291°C
99%
99%
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
71598
Poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents
Certificats