Learn More
Acide DL-pipecolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184774
40.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
535-75-1
C6H11NO2
129.16
MFCD00064347,MFCD00005981
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
849
CHEBI:17964
Acide pipéridine-2-carboxylique
OC(=O)C1CCCCN1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
535-75-1
C6H11NO2
129.16
MFCD00064347,MFCD00005981
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
849
CHEBI:17964
Acide pipéridine-2-carboxylique
OC(=O)C1CCCCN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Pipecolinic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 268°C to 278°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (100°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7570
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Pipecolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.