Learn More
Acide Dl-tartrique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509926
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
133-37-9
C4H6O6
150.09
MFCD00071626
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
875
CHEBI:15674
2,3Acide dihydroxybutanedioïque
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
133-37-9
C4H6O6
150.09
MFCD00071626
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
875
CHEBI:15674
2,3Acide dihydroxybutanedioïque
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Tartaric acid
Point de fusion 200,0°C à 206,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, insoluble dans le chloroforme
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Quantité 100 g
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Tartaric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement