Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, +99 %
Catalog Number p-211489
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
516-06-3
C5H11NO2
117.15
MFCD00004267
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
1182
CHEBI:27266
acide 2-amino-3-méthylbutanoïque
CC(C)C(N)C(O)=O
516-06-3
C5H11NO2
117.15
MFCD00004267
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
1182
CHEBI:27266
acide 2-amino-3-méthylbutanoïque
CC(C)C(N)C(O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Valine
Point de fusion 283.5°C to 285.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 400ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Merck Index 14, 9909
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Poids de la formule 117.15
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Pourcentage de pureté ≥99%
Cendres sulfatées 0.2% max.
Qualité Biochimie
Densité 1.3100g/mL
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.31
Forme physique Poudre cristalline