Learn More
Tocris Bioscience™ DLin-MC3-DMA
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Beschreibung
DLin-MC3-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.44), used in combination with other lipids in the formation of lipid nanoparticles (LNPs) for delivering cargos such as oligonucleotides into living cells. DLin-MC3-DMA can protect negatively charged cargos and facilitate their cytosolic transport.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (6 Z,9 Z,28 Z,31 Z)-Heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl 4-(dimethylamino)butanoate |
| CAS | 1224606-06-7 |
| Quantité | 25 mg |
| Cible | General Laboratory Research Reagent |
| Formule moléculaire | C43H79NO2 |
| Pureté | 0.95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur